Learn More
Ester pinacol d’acide 1-dodécylboronique, 98 %
45.41€ - 486.00€
Identifiants chimiques
CAS 177035-82-4
Formule moléculaire C18H37BO2
Poids moléculaire (g/mol) 296.302
Numéro MDL MFCD12546195
Clé InChI WHOMEQHZQLKAPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-dodecylboronic acid pinacol ester, 2-n-dodecyl-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolane
CID PubChem 10590017
Nom IUPAC 2-dodécyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCCCCCCCCCC
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15464047
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31186.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15474047
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31186.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15484047
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31186.14
25 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
177035-82-4
296.302
WHOMEQHZQLKAPC-UHFFFAOYSA-N
10590017
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCCCCCCCCCC
C18H37BO2
MFCD12546195
1-dodecylboronic acid pinacol ester, 2-n-dodecyl-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolane
2-dodécyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
Spécification
1-Dodecylboronic acid pinacol ester
123°C (0.2 mmHg)
1.441
1-dodecylboronic acid pinacol ester, 2-n-dodecyl-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolane
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCCCCCCCCCC
296.302
296.31
177035-82-4
C18H37BO2
MFCD12546195
WHOMEQHZQLKAPC-UHFFFAOYSA-N
2-dodécyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
10590017
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures