Learn More
Ester pinacol d’acide 1-dodécylboronique, 98 %
Code produit. 15474047
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 177035-82-4
Formule moléculaire C18H37BO2
Poids moléculaire (g/mol) 296.302
Numéro MDL MFCD12546195
Clé InChI WHOMEQHZQLKAPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-dodecylboronic acid pinacol ester, 2-n-dodecyl-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolane
CID PubChem 10590017
Nom IUPAC 2-dodécyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dodecylboronic acid pinacol ester
Point d’ébullition 123°C (0.2 mmHg)
Indice de réfraction 1.441
Quantité 5 g
Poids de la formule 296.31
Pourcentage de pureté 98%