Learn More
1-bromodécane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
26.83€ - 730.64€
Identifiants chimiques
CAS | 112-29-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H21Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 221.18 |
Numéro MDL | MFCD00000221 |
Clé InChI | MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | decyl bromide, n-decyl bromide, decane, 1-bromo, 1-decyl bromide, decylbromide, bromodecane, decane, bromo, labotest-bb ltbb001164, decylmonobromide, n-decylbromide |
CID PubChem | 8173 |
Nom IUPAC | 1-bromodecane |
SMILES | CCCCCCCCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11414190
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11340.22 |
100 g |
26.83€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11433754
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11340.36 |
500 g |
58.99€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11443754
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11340.0E |
2500 g |
214.07€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11424190
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11340.0C |
10,000 g |
730.64€
10000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Bromodecane is used to produce decanal. It is also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-bromodécane est utilisé pour produire du décanal. Il est également utilisé en synthèse organique.
Solubilité
Miscible à la plupart des solvants organiques courants comme l’éthanol, l’éther éthylique et le chloroforme. Non miscible dans l’eau.
Remarques
Ne pas stocker avec des matières fortement basiques ou oxydantes. Incompatible avec les agents oxydants forts, bases fortes.
Identifiants chimiques
112-29-8 | |
221.18 | |
MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N | |
8173 | |
CCCCCCCCCCBr |
C10H21Br | |
MFCD00000221 | |
decyl bromide, n-decyl bromide, decane, 1-bromo, 1-decyl bromide, decylbromide, bromodecane, decane, bromo, labotest-bb ltbb001164, decylmonobromide, n-decylbromide | |
1-bromodecane |
Spécification
1-Bromodecane | |
-30°C | |
238°C | |
C10H21Br | |
1.456 | |
UN2810 | |
decyl bromide, n-decyl bromide, decane, 1-bromo, 1-decyl bromide, decylbromide, bromodecane, decane, bromo, labotest-bb ltbb001164, decylmonobromide, n-decylbromide | |
MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromodecane | |
8173 | |
98% |
112-29-8 | |
1.067 | |
94°C (201°F) | |
CH3(CH2)9Br | |
MFCD00000221 | |
1735227 | |
Miscible with most common organic solvents like ethanol,ethyl ether and chloroform. Not miscible in water. | |
CCCCCCCCCCBr | |
221.18 | |
221.19 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331
Toxique par inhalation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES, TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-955-3
missing translation for 'rtecsNumber' : HD6850000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 1-Bromodecane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1-Bromodecane
RUO – Research Use Only