Learn More
1-bromodécane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Description
1-Bromodecane is used to produce decanal. It is also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromodécane est utilisé pour produire du décanal. Il est également utilisé en synthèse organique.
Solubilité
Miscible à la plupart des solvants organiques courants comme l’éthanol, l’éther éthylique et le chloroforme. Non miscible dans l’eau.
Remarques
Ne pas stocker avec des matières fortement basiques ou oxydantes. Incompatible avec les agents oxydants forts, bases fortes.
Le 1-bromodécane est utilisé pour produire du décanal. Il est également utilisé en synthèse organique.
Solubilité
Miscible à la plupart des solvants organiques courants comme l’éthanol, l’éther éthylique et le chloroforme. Non miscible dans l’eau.
Remarques
Ne pas stocker avec des matières fortement basiques ou oxydantes. Incompatible avec les agents oxydants forts, bases fortes.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | 1-Bromodecane |
Point de fusion | -30°C |
Densité | 1.067 |
Point d’ébullition | 238°C |
Point d’éclair | 94°C (201°F) |
Formule linéaire | CH3(CH2)9Br |
Indice de réfraction | 1.456 |
Quantité | 2500 g |
Numéro UN | UN2810 |
Beilstein | 1735227 |
Show More |