Learn More
1-bromodécane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11414190
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
1-Bromodecane is used to produce decanal. It is also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromodécane est utilisé pour produire du décanal. Il est également utilisé en synthèse organique.
Solubilité
Miscible à la plupart des solvants organiques courants comme l’éthanol, l’éther éthylique et le chloroforme. Non miscible dans l’eau.
Remarques
Ne pas stocker avec des matières fortement basiques ou oxydantes. Incompatible avec les agents oxydants forts, bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-29-8
Formule moléculaire C10H21Br
Poids moléculaire (g/mol) 221.18
Numéro MDL MFCD00000221
Clé InChI MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme decyl bromide, n-decyl bromide, decane, 1-bromo, 1-decyl bromide, decylbromide, bromodecane, decane, bromo, labotest-bb ltbb001164, decylmonobromide, n-decylbromide
CID PubChem 8173
Nom IUPAC 1-bromodecane
SMILES CCCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromodecane
Point de fusion -30°C
Densité 1.067
Point d’ébullition 238°C
Point d’éclair 94°C (201°F)
Formule linéaire CH3(CH2)9Br
Indice de réfraction 1.456
Quantité 100 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1735227
Informations sur la solubilité Miscible with most common organic solvents like ethanol,ethyl ether and chloroform. Not miscible in water.
Poids de la formule 221.19
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromodecane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Bromodecane