Learn More
(+ / -)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine, tech. 85 %
56.16€ - 787.00€
Identifiants chimiques
CAS | 177911-87-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H20N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.282 |
Numéro MDL | MFCD01317793 |
Clé InChI | SOGXYCNKQQJEED-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tert-butyl 2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, +/--2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, 1-boc-2-aminomethyl-pyrrolidine, 1-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, 1-n-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, 2-aminomethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-aminomethyl pyrrolidine, 1-boc-2-aminomethylpyrrolidine |
CID PubChem | 2756484 |
Nom IUPAC | tert-butyl2-(aminométhyl)pyrrolidine-1-carboxylate |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CN |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
177911-87-4 | |
200.282 | |
SOGXYCNKQQJEED-UHFFFAOYSA-N | |
2756484 | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CN |
C10H20N2O2 | |
MFCD01317793 | |
tert-butyl 2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, +/--2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, 1-boc-2-aminomethyl-pyrrolidine, 1-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, 1-n-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, 2-aminomethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-aminomethyl pyrrolidine, 1-boc-2-aminomethylpyrrolidine | |
tert-butyl2-(aminométhyl)pyrrolidine-1-carboxylate |
Spécification
(+/-)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine | |
C10H20N2O2 | |
UN2735 | |
tert-butyl 2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, +/--2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, 1-boc-2-aminomethyl-pyrrolidine, 1-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, 1-n-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, 2-aminomethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-aminomethyl pyrrolidine, 1-boc-2-aminomethylpyrrolidine | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CN | |
200.282 | |
200.28 | |
Technique |
177911-87-4 | |
MFCD01317793 | |
Air Sensitive | |
SOGXYCNKQQJEED-UHFFFAOYSA-N | |
tert-butyl2-(aminométhyl)pyrrolidine-1-carboxylate | |
2756484 | |
85% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante