Learn More
(+ / -)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine, tech. 85 %
Code produit. 15467745
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 177911-87-4
Formule moléculaire C10H20N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.282
Numéro MDL MFCD01317793
Clé InChI SOGXYCNKQQJEED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, +/--2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, 1-boc-2-aminomethyl-pyrrolidine, 1-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, 1-n-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, 2-aminomethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-aminomethyl pyrrolidine, 1-boc-2-aminomethylpyrrolidine
CID PubChem 2756484
Nom IUPAC tert-butyl2-(aminométhyl)pyrrolidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 200.28
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique