Learn More
Chlorhydrate de 1-aminométhyl-1-cyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
30.54€ - 97.45€
Identifiants chimiques
CAS 19968-85-5
Formule moléculaire C7H15NO·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 165.67
Numéro MDL MFCD00003859
Clé InChI DXIAEURKHWGAFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethyl cyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethylcyclohexan-1-ol hydrochloride, 1-aminomethyl-cyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethyl cyclohexan-1-ol hydrochloride, 1-aminomethylcyclohexan-1-ol hcl, acmc-20aoy8, 1-aminomethyl-1-cyclohexanol hcl, 1-aminomethylcyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethyl-cyclohexanol hydrogen chloride
CID PubChem 3084332
Nom IUPAC 1-(Aminométhyl)cyclohexan-1-ol ; chlorhydrate
SMILES C1CCC(CC1)(CN)O.Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10742421
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
184580010
1 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10459670
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
184580050
5 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
19968-85-5
165.67
DXIAEURKHWGAFH-UHFFFAOYSA-N
3084332
C1CCC(CC1)(CN)O.Cl
C7H15NO·HCl
MFCD00003859
1-aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethyl cyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethylcyclohexan-1-ol hydrochloride, 1-aminomethyl-cyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethyl cyclohexan-1-ol hydrochloride, 1-aminomethylcyclohexan-1-ol hcl, acmc-20aoy8, 1-aminomethyl-1-cyclohexanol hcl, 1-aminomethylcyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethyl-cyclohexanol hydrogen chloride
1-(Aminométhyl)cyclohexan-1-ol ; chlorhydrate
Spécification
1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
19968-85-5
100.0
Gris-beige à blanc
97.5% min. (Argentometry)
H2NCH2C6H10OH·HCl
1-aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethyl cyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethylcyclohexan-1-ol hydrochloride, 1-aminomethyl-cyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethyl cyclohexan-1-ol hydrochloride, 1-aminomethylcyclohexan-1-ol hcl, acmc-20aoy8, 1-aminomethyl-1-cyclohexanol hcl, 1-aminomethylcyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethyl-cyclohexanol hydrogen chloride
C1CCC(CC1)(CN)O.Cl
165.67
165.67
Poudre
98%
97.5
217°C to 219°C
Authentic
C7H15NO·HCl
MFCD00003859
DXIAEURKHWGAFH-UHFFFAOYSA-N
1-(Aminométhyl)cyclohexan-1-ol ; chlorhydrate
3084332
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 243-444-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • 1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride