Learn More
Chlorhydrate de 1-aminométhyl-1-cyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10742421
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19968-85-5
Formule moléculaire C7H15NO·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 165.67
Numéro MDL MFCD00003859
Clé InChI DXIAEURKHWGAFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethyl cyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethylcyclohexan-1-ol hydrochloride, 1-aminomethyl-cyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethyl cyclohexan-1-ol hydrochloride, 1-aminomethylcyclohexan-1-ol hcl, acmc-20aoy8, 1-aminomethyl-1-cyclohexanol hcl, 1-aminomethylcyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethyl-cyclohexanol hydrogen chloride
CID PubChem 3084332
Nom IUPAC 1-(Aminométhyl)cyclohexan-1-ol ; chlorhydrate
SMILES C1CCC(CC1)(CN)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 217°C to 219°C
Couleur Gris-beige à blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCH2C6H10OH·HCl
Quantité 1 g
Poids de la formule 165.67
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre