Learn More
Chlorhydrate de 1-aminométhyl-1-cyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride |
Note relative au nom | 98% |
% min. CAS | 97.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 217°C to 219°C |
Couleur | Gris-beige à blanc |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (Argentometry) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | H2NCH2C6H10OH·HCl |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride