Learn More
1,8-dibromooctane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
48.20€ - 324.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4549-32-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H16Br2 |
Numéro MDL | MFCD00000277 |
Clé InChI | DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r |
CID PubChem | 78310 |
Nom IUPAC | 1,8-dibromooctane |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11444210
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15651.14 |
25 g |
48.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11437567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15651.18 |
50 g |
94.30€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11454210
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15651.22 |
100 g |
164.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15453107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15651.30 |
250 g |
324.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,8-Dibromooctane is used as an additive in the preparation poly[[4,8-bis[(2-ethylhexyl)oxy]benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-2,6-diyl][3-fluoro-2-[(2-ethylhexyl)carbonyl]thieno[3,4-b]thiophenediyl]]:[6,6]-phenylC71-butyric acid methyl ester, which finds application in the fabrication of organic photovoltaics (OPVs). Further, it is used in the preparation of (1,4-bis-(8-bromooctyloxy)-benzene).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,8-dibromooctane est utilisé comme additif dans la préparation d’ester de méthyle d’acide poly[[4,8-bis[(2-éthylhexyl)oxy]benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophène-2,6-diyl][3-fluoro-2-[(2-éthylhexyl)carbonyl]thieno[3,4-b]thiophénediyl]]:[6,6]-phénylC71-butyrique, qui trouve son application dans la fabrication d’éléments photovoltaïques organiques (OPV). De plus, il est utilisé dans la préparation de (1,4-bis-(8-bromooctyloxy)-benzène).
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
4549-32-0 | |
MFCD00000277 | |
octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r | |
1,8-dibromooctane |
C8H16Br2 | |
DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N | |
78310 |
Spécification
1,8-Dibromooctane | |
15°C to 16°C | |
270°C to 272°C | |
C8H16Br2 | |
MFCD00000277 | |
octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r | |
DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N | |
1,8-dibromooctane | |
78310 | |
98% |
4549-32-0 | |
1.468 | |
>110°C (230°F) | |
1.4995 | |
1698114 | |
Immiscible with water. | |
C(CCCCBr)CCCBr | |
272.024 | |
272.02 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 224-912-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche