Learn More
1,8-dibromooctane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11437567
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
250 g
1,8-Dibromooctane is used as an additive in the preparation poly[[4,8-bis[(2-ethylhexyl)oxy]benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-2,6-diyl][3-fluoro-2-[(2-ethylhexyl)carbonyl]thieno[3,4-b]thiophenediyl]]:[6,6]-phenylC71-butyric acid methyl ester, which finds application in the fabrication of organic photovoltaics (OPVs). Further, it is used in the preparation of (1,4-bis-(8-bromooctyloxy)-benzene).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,8-dibromooctane est utilisé comme additif dans la préparation d’ester de méthyle d’acide poly[[4,8-bis[(2-éthylhexyl)oxy]benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophène-2,6-diyl][3-fluoro-2-[(2-éthylhexyl)carbonyl]thieno[3,4-b]thiophénediyl]]:[6,6]-phénylC71-butyrique, qui trouve son application dans la fabrication d’éléments photovoltaïques organiques (OPV). De plus, il est utilisé dans la préparation de (1,4-bis-(8-bromooctyloxy)-benzène).
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4549-32-0
Formule moléculaire C8H16Br2
Numéro MDL MFCD00000277
Clé InChI DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r
CID PubChem 78310
Nom IUPAC 1,8-dibromooctane
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8-Dibromooctane
Point de fusion 15°C to 16°C
Densité 1.468
Point d’ébullition 270°C to 272°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4995
Quantité 50 g
Beilstein 1698114
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
SMILES C(CCCCBr)CCCBr
Poids moléculaire (g/mol) 272.024
Poids de la formule 272.02
Pourcentage de pureté 98%