Learn More
1,8-dibromooctane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,8-Dibromooctane is used as an additive in the preparation poly[[4,8-bis[(2-ethylhexyl)oxy]benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-2,6-diyl][3-fluoro-2-[(2-ethylhexyl)carbonyl]thieno[3,4-b]thiophenediyl]]:[6,6]-phenylC71-butyric acid methyl ester, which finds application in the fabrication of organic photovoltaics (OPVs). Further, it is used in the preparation of (1,4-bis-(8-bromooctyloxy)-benzene).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1,8-dibromooctane est utilisé comme additif dans la préparation d’ester de méthyle d’acide poly[[4,8-bis[(2-éthylhexyl)oxy]benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophène-2,6-diyl][3-fluoro-2-[(2-éthylhexyl)carbonyl]thieno[3,4-b]thiophénediyl]]:[6,6]-phénylC71-butyrique, qui trouve son application dans la fabrication d’éléments photovoltaïques organiques (OPV). De plus, il est utilisé dans la préparation de (1,4-bis-(8-bromooctyloxy)-benzène).
Solubilité
Immiscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,8-Dibromooctane |
Point de fusion | 15°C to 16°C |
Densité | 1.468 |
Point d’ébullition | 270°C to 272°C |
Point d’éclair | >110°C |
Indice de réfraction | 1.4995 |
Quantité | 250 g |
Beilstein | 1698114 |
Informations sur la solubilité | Immiscible with water. |
SMILES | BrCCCCCCCCBr |
Mehr anzeigen |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche