Learn More
1,5-diamino-4,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracène-9,10-dione, tech., Thermo Scientific™
32.20€ - 239.30€
Identifiants chimiques
CAS 145-49-3
Formule moléculaire C14H10N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 270.244
Numéro MDL MFCD00013722
Clé InChI HSYLKWSCFRLSKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-diamino-4,8-dihydroxyanthraquinone, diaminoanthrarufin, 1,5-diaminoanthrarufin, 4,8-diaminoanthrarufin, 1,5-dihydroxy-4,8-diaminoanthraquinone, anthrarufin, 4,8-diamino, unii-q7yvg56q18, ccris 5599, 4,8-diamino-1,5-dihydroxyanthraquinone, 1,5-diamino-4,8-dihydroxy-anthracene-9,10-dione
CID PubChem 67351
Nom IUPAC 1,5-diamino-4,8-dihydroxyanthracène-9,10-dione
SMILES C1=CC(=C2C(=C1N)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)N)O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10213662
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
SB01090EA
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10131082
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Thermo Scientific Maybridge
SB01090EE
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10554695
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Thermo Scientific Maybridge
SB01090FA
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Descripción
Descripción
Especificaciones
Identificadores de productos químicos
145-49-3
270.244
HSYLKWSCFRLSKB-UHFFFAOYSA-N
67351
C1=CC(=C2C(=C1N)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)N)O)O
C14H10N2O4
MFCD00013722
1,5-diamino-4,8-dihydroxyanthraquinone, diaminoanthrarufin, 1,5-diaminoanthrarufin, 4,8-diaminoanthrarufin, 1,5-dihydroxy-4,8-diaminoanthraquinone, anthrarufin, 4,8-diamino, unii-q7yvg56q18, ccris 5599, 4,8-diamino-1,5-dihydroxyanthraquinone, 1,5-diamino-4,8-dihydroxy-anthracene-9,10-dione
1,5-diamino-4,8-dihydroxyanthracène-9,10-dione
Especificaciones
1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione
Flacon en verre ambré
MFCD00013722
HSYLKWSCFRLSKB-UHFFFAOYSA-N
1,5-diamino-4,8-dihydroxyanthracène-9,10-dione
67351
Tech.
145-49-3
C14H10N2O4
1,5-diamino-4,8-dihydroxyanthraquinone, diaminoanthrarufin, 1,5-diaminoanthrarufin, 4,8-diaminoanthrarufin, 1,5-dihydroxy-4,8-diaminoanthraquinone, anthrarufin, 4,8-diamino, unii-q7yvg56q18, ccris 5599, 4,8-diamino-1,5-dihydroxyanthraquinone, 1,5-diamino-4,8-dihydroxy-anthracene-9,10-dione
C1=CC(=C2C(=C1N)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)N)O)O
270.244
270.24
Technique
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
SDS
Documentos
Documentos
Certificados