Learn More
1,5-diamino-4,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracène-9,10-dione, tech., Thermo Scientific™
Code produit. 10213662
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Identifiants chimiques
CAS 145-49-3
Formule moléculaire C14H10N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 270.244
Numéro MDL MFCD00013722
Clé InChI HSYLKWSCFRLSKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-diamino-4,8-dihydroxyanthraquinone, diaminoanthrarufin, 1,5-diaminoanthrarufin, 4,8-diaminoanthrarufin, 1,5-dihydroxy-4,8-diaminoanthraquinone, anthrarufin, 4,8-diamino, unii-q7yvg56q18, ccris 5599, 4,8-diamino-1,5-dihydroxyanthraquinone, 1,5-diamino-4,8-dihydroxy-anthracene-9,10-dione
CID PubChem 67351
Nom IUPAC 1,5-diamino-4,8-dihydroxyanthracène-9,10-dione
SMILES C1=CC(=C2C(=C1N)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)N)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 270.24
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique