Learn More
1,5-diamino-4,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracène-9,10-dione, tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione |
Quantité | 100 g |
Poids de la formule | 270.24 |
Pourcentage de pureté | Tech. |
Qualité | Technique |