Learn More
Dichlohydrate de 1-(4-fluorophényl)pipérazine, 98 %
12.30€ - 202.00€
Identifiants chimiques
CAS | 64090-19-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H15Cl2FN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 253.142 |
Numéro MDL | MFCD00012765 |
Clé InChI | DZQVAQAZQDURKX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-4-fluorophenyl piperazine dihydrochloride, 1-4-fluorophenyl piperazinedihydrochloride, 1-4-fluorophenyl piperazine 2hcl, piperazine, 1-4-fluorophenyl-, dihydrochloride, 1-4-fluorophenyl piperazine;dihydrochloride, para-fluorophenylpiperazine dihydrochloride, zlchem 337, pubchem15283, acmc-209nk7, ksc352o8p |
CID PubChem | 16211916 |
Nom IUPAC | 1-(4-fluorophényl)pipérazine;dihydrochloride |
SMILES | C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)F.Cl.Cl |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
64090-19-3 | |
253.142 | |
DZQVAQAZQDURKX-UHFFFAOYSA-N | |
16211916 | |
C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)F.Cl.Cl |
C10H15Cl2FN2 | |
MFCD00012765 | |
1-4-fluorophenyl piperazine dihydrochloride, 1-4-fluorophenyl piperazinedihydrochloride, 1-4-fluorophenyl piperazine 2hcl, piperazine, 1-4-fluorophenyl-, dihydrochloride, 1-4-fluorophenyl piperazine;dihydrochloride, para-fluorophenylpiperazine dihydrochloride, zlchem 337, pubchem15283, acmc-209nk7, ksc352o8p | |
1-(4-fluorophényl)pipérazine;dihydrochloride |
Spécification
1-(4-Fluorophenyl)piperazine dihydrochloride | |
∽234°C (decomposition) | |
MFCD00012765 | |
4826840 | |
DZQVAQAZQDURKX-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-fluorophényl)pipérazine;dihydrochloride | |
16211916 | |
98% |
64090-19-3 | |
C10H15Cl2FN2 | |
UN2811 | |
1-4-fluorophenyl piperazine dihydrochloride, 1-4-fluorophenyl piperazinedihydrochloride, 1-4-fluorophenyl piperazine 2hcl, piperazine, 1-4-fluorophenyl-, dihydrochloride, 1-4-fluorophenyl piperazine;dihydrochloride, para-fluorophenylpiperazine dihydrochloride, zlchem 337, pubchem15283, acmc-209nk7, ksc352o8p | |
C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)F.Cl.Cl | |
253.142 | |
253.15 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante