Learn More
Dichlohydrate de 1-(4-fluorophényl)pipérazine, 98 %
Code produit. 11323956
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64090-19-3
Formule moléculaire C10H15Cl2FN2
Poids moléculaire (g/mol) 253.142
Numéro MDL MFCD00012765
Clé InChI DZQVAQAZQDURKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-fluorophenyl piperazine dihydrochloride, 1-4-fluorophenyl piperazinedihydrochloride, 1-4-fluorophenyl piperazine 2hcl, piperazine, 1-4-fluorophenyl-, dihydrochloride, 1-4-fluorophenyl piperazine;dihydrochloride, para-fluorophenylpiperazine dihydrochloride, zlchem 337, pubchem15283, acmc-209nk7, ksc352o8p
CID PubChem 16211916
Nom IUPAC 1-(4-fluorophényl)pipérazine;dihydrochloride
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)F.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Fluorophenyl)piperazine dihydrochloride
Point de fusion ∽234°C (decomposition)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 4826840
Poids de la formule 253.15
Pourcentage de pureté 98%