Learn More
1,4-Dioxane, qualité réactif, ≥99 %, Honeywell™
Qualité réactif,≥99 %
47.30€ - 968.30€
Identifiants chimiques
CAS | 123-91-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.106 |
Numéro MDL | MFCD00006571 |
Clé InChI | RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin |
CID PubChem | 31275 |
ChEBI | CHEBI:47032 |
Nom IUPAC | 1,4-dioxane |
SMILES | C1COCCO1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15687800
|
Honeywell Research Chemicals
D201863-500ML |
500 mL | Glass Bottle | ||||||
15667800
|
Honeywell Research Chemicals
D201863-2.5L |
2.5 L | Glass Bottle | ||||||
15697800
|
Honeywell Research Chemicals
D201863-6X1L |
6 x 1 L | Glass Bottle | ||||||
15657800
|
Honeywell Research Chemicals
D201863-10L |
10 L | Stainless Steel Can | ||||||
15677800
|
Honeywell Research Chemicals
D201863-20L |
20 L | Stainless Steel Can | ||||||
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
123-91-1 | |
88.106 | |
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N | |
31275 | |
1,4-dioxane |
C4H8O2 | |
MFCD00006571 | |
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin | |
CHEBI:47032 | |
C1COCCO1 |
Spécification
1,4-Dioxane | |
12°C | |
Colorless | |
100°C to 102°C (1013 hPa) | |
12°C (53.6°F) | |
Aromatic | |
C4H8O2 | |
27mmHg (20°C), 40mmHg (25°C) | |
102551 | |
Fully miscible in water | |
C1COCCO1 | |
88.106 | |
CHEBI:47032 | |
≥99% |
6 to 8 (at 500.00g/L 20°C) | |
123-91-1 | |
1.034g/mL at 25°C | |
0.22 | |
356°F | |
Liquid | |
MFCD00006571 | |
UN1165 | |
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin | |
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-dioxane | |
31275 | |
88.11g/mol |
Sécurité et traitement
P210-P261-P281-P305 + P351 + P338
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Dioxane
missing translation for 'rtecsNumber' : 204-661-8