Learn More
1,4-Dioxane, qualité réactif, ≥99 %, Honeywell™
Code produit. 15657800
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Qualité réactif,≥99 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-91-1
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00006571
Clé InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
CID PubChem 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nom IUPAC 1,4-dioxane
SMILES C1COCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dioxane
pH 6 to 8 (at 500.00g/L 20°C)
Point de fusion 12°C
Couleur Colorless
Densité 1.034g/mL at 25°C
Point d’ébullition 100°C to 102°C (1013 hPa)
Quantité 10 L
Limite d’explosion 0.22
Point d’éclair 12°C (53.6°F)
Température d’allumage 356°F
Odeur Aromatic
Conditionnement Stainless Steel Can
Forme physique Liquid
Tension de vapeur 27mmHg (20°C), 40mmHg (25°C)
Numéro UN UN1165
Beilstein 102551
Informations sur la solubilité Fully miscible in water
Poids de la formule 88.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%