Learn More
1,4-Dioxane, qualité réactif, ≥99 %, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,4-Dioxane |
pH | 6 to 8 (at 500.00g/L 20°C) |
Point de fusion | 12°C |
Couleur | Colorless |
Densité | 1.034g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 100°C to 102°C (1013 hPa) |
Quantité | 2.5 L |
Limite d’explosion | 0.22 |
Point d’éclair | 12°C (53.6°F) |
Température d’allumage | 356°F |