Learn More
Chlorhydrate de 1,3-diméthyle-5-aminoadamantane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
84.20€ - 1464.00€
Identifiants chimiques
CAS | 41100-52-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H22ClN |
Poids moléculaire (g/mol) | 215.77 |
Numéro MDL | MFCD00214336 |
Clé InChI | LDDHMLJTFXJGPI-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | memantine hydrochloride, memantine hcl, 3,5-dimethyladamantan-1-amine hydrochloride, 3,5-dimethyl-1-adamantanamine hydrochloride, namenda, akatinol, axura, namenda xr, memantine.hcl |
CID PubChem | 181458 |
ChEBI | CHEBI:64323 |
Nom IUPAC | hydrogen 3,5-dimethyladamantan-1-amine chloride |
SMILES | [H+].[Cl-].CC12CC3CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10183481
|
Thermo Scientific Acros
298080010 |
1 g | Flacon en verre |
84.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10193481
|
Thermo Scientific Acros
298080100 |
10 g | Flacon en verre |
430.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11935201
|
Thermo Scientific Acros
298080500 |
50 g | Flacon en verre | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
41100-52-1 | |
215.77 | |
LDDHMLJTFXJGPI-UHFFFAOYNA-N | |
181458 | |
hydrogen 3,5-dimethyladamantan-1-amine chloride |
C12H22ClN | |
MFCD00214336 | |
memantine hydrochloride, memantine hcl, 3,5-dimethyladamantan-1-amine hydrochloride, 3,5-dimethyl-1-adamantanamine hydrochloride, namenda, akatinol, axura, namenda xr, memantine.hcl | |
CHEBI:64323 | |
[H+].[Cl-].CC12CC3CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2 |
Spécification
1, 3-Dimethyl-5-aminoadamantane hydrochloride | |
Blanc | |
99% | |
MFCD00214336 | |
memantine hydrochloride, memantine hcl, 3,5-dimethyladamantan-1-amine hydrochloride, 3,5-dimethyl-1-adamantanamine hydrochloride, namenda, akatinol, axura, namenda xr, memantine.hcl | |
LDDHMLJTFXJGPI-UHFFFAOYNA-N | |
hydrogen 3,5-dimethyladamantan-1-amine chloride | |
181458 | |
215.77 | |
Poudre fine |
41100-52-1 | |
Authentique | |
C12H22ClN | |
15,5897 | |
Solubility in water: soluble | |
[H+].[Cl-].CC12CC3CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2 | |
215.77 | |
CHEBI:64323 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
En cas d’irritation cutanée :Consulter un médecin.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 255-219-6
RUO – Research Use Only