Learn More
Chlorhydrate de 1,3-diméthyle-5-aminoadamantane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10193481
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41100-52-1
Formule moléculaire C12H22ClN
Poids moléculaire (g/mol) 215.77
Numéro MDL MFCD00214336
Clé InChI LDDHMLJTFXJGPI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme memantine hydrochloride, memantine hcl, 3,5-dimethyladamantan-1-amine hydrochloride, 3,5-dimethyl-1-adamantanamine hydrochloride, namenda, akatinol, axura, namenda xr, memantine.hcl
CID PubChem 181458
ChEBI CHEBI:64323
Nom IUPAC 3,5-diméthyladamantan-1-amine;chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].CC12CC3CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dimethyl-5-aminoadamantane hydrochloride
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Merck Index 15,5897
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 215.77
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre fine