Learn More
Chlorhydrate de 1,3-diméthyle-5-aminoadamantane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11935201
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41100-52-1
Formule moléculaire C12H22ClN
Poids moléculaire (g/mol) 215.77
Numéro MDL MFCD00214336
Clé InChI LDDHMLJTFXJGPI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme memantine hydrochloride, memantine hcl, 3,5-dimethyladamantan-1-amine hydrochloride, 3,5-dimethyl-1-adamantanamine hydrochloride, namenda, akatinol, axura, namenda xr, memantine.hcl
CID PubChem 181458
ChEBI CHEBI:64323
Nom IUPAC 3,5-diméthyladamantan-1-amine;chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].CC12CC3CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dimethyl-5-aminoadamantane hydrochloride
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Merck Index 15,5897
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 215.77
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre fine
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 1,3-Dimethyl-5-aminoadamantane hydrochloride