Learn More
1,2,3,4-tétrahydroquinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
25.33€ - 609.03€
Identifiants chimiques
CAS | 635-46-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H11N |
Poids moléculaire (g/mol) | 133.19 |
Numéro MDL | MFCD00006693 |
Clé InChI | LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, kusol, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, unii-ccr50n1z9g, 1,2,3,4-tetrahydrochinoline, 1,2,3,4-tetrahydro quinoline, benzopiperidine, ccr50n1z9g, 1,2,3,4,-tetrahydroquinoline |
CID PubChem | 69460 |
ChEBI | CHEBI:213323 |
Nom IUPAC | 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine |
SMILES | C1CNC2=CC=CC=C2C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10765801
|
Thermo Scientific Acros
138270250 |
25 g | Flacon en verre |
25.33€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10503881
|
Thermo Scientific Acros
138271000 |
100 g | Flacon en verre |
42.51€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10675762
|
Thermo Scientific Acros
138275000 |
500 g | Flacon en verre |
150.75€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11996491
|
Thermo Scientific Acros
138270025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
609.03€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
635-46-1 | |
133.19 | |
LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N | |
69460 | |
1,2,3,4-tétrahydroquinoléine |
C9H11N | |
MFCD00006693 | |
tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, kusol, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, unii-ccr50n1z9g, 1,2,3,4-tetrahydrochinoline, 1,2,3,4-tetrahydro quinoline, benzopiperidine, ccr50n1z9g, 1,2,3,4,-tetrahydroquinoline | |
CHEBI:213323 | |
C1CNC2=CC=CC=C2C1 |
Spécification
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline | |
15.0°C to 17.0°C | |
1.0600g/mL | |
100°C | |
97.5% min. (GC) | |
1.5930 to 1.5950 | |
20,262 | |
tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, kusol, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, unii-ccr50n1z9g, 1,2,3,4-tetrahydrochinoline, 1,2,3,4-tetrahydro quinoline, benzopiperidine, ccr50n1z9g, 1,2,3,4,-tetrahydroquinoline | |
LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N | |
1,2,3,4-tétrahydroquinoléine | |
69460 | |
12.5 mPa.s (20°C) | |
98% |
635-46-1 | |
Jaune | |
249.0°C | |
Authentique | |
C9H11N | |
MFCD00006693 | |
1.06 | |
Solubility in water: <1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol | |
C1CNC2=CC=CC=C2C1 | |
133.19 | |
CHEBI:213323 | |
133.19 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer le cancer.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 211-237-6
Recommended Storage : Le produit peut s’assombrir lors du stockage
- 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.