Learn More
1,2,3,4-tétrahydroquinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10765801
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 635-46-1
Formule moléculaire C9H11N
Poids moléculaire (g/mol) 133.19
Numéro MDL MFCD00006693
Clé InChI LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, kusol, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, unii-ccr50n1z9g, 1,2,3,4-tetrahydrochinoline, 1,2,3,4-tetrahydro quinoline, benzopiperidine, ccr50n1z9g, 1,2,3,4,-tetrahydroquinoline
CID PubChem 69460
ChEBI CHEBI:213323
Nom IUPAC 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine
SMILES C1CNC2=CC=CC=C2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Point de fusion 15.0°C to 17.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 249.0°C
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5930 to 1.5950
Quantité 25 g
Beilstein 20,262
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: <1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol
Viscosité 12.5 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 133.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.