Learn More
1,2,3,4-tétrahydroquinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11996491
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 635-46-1
Formule moléculaire C9H11N
Poids moléculaire (g/mol) 133.19
Numéro MDL MFCD00006693
Clé InChI LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, kusol, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, unii-ccr50n1z9g, 1,2,3,4-tetrahydrochinoline, 1,2,3,4-tetrahydro quinoline, benzopiperidine, ccr50n1z9g, 1,2,3,4,-tetrahydroquinoline
CID PubChem 69460
ChEBI CHEBI:213323
Nom IUPAC 1,2,3,4-tetrahydroquinoline
SMILES C1CNC2=CC=CC=C2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Point de fusion 15.0°C to 17.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 249.0°C
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5930 to 1.5950
Quantité 2.5 kg
Beilstein 20,262
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: <1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol
Viscosité 12.5 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 133.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide