Learn More
1,1,3,3-tétraméthyl-1,3-divinyldisilazane, 96 %, Thermo Scientific™
12.16€ - 81.77€
Identifiants chimiques
CAS 7691-02-3
Numéro MDL MFCD00042846
Nom IUPAC [[[éthényl(diméthyl)silyl]amino]-diméthylsilyl]éthène
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11339185
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16480.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11349185
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16480.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11359185
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16480.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le 1,1,3,3-tetraméthyl-1,3-divinyldisilazane est utilisé pour la fabrication de caoutchouc de silicone, de résine de silicone, de gel et de vinyle de silicone.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Identifiants chimiques
7691-02-3
MFCD00042846
[[[éthényl(diméthyl)silyl]amino]-diméthylsilyl]éthène
Spécification
160°C to 161°C
7691-02-3
MFCD00042846
2411661
1,1,3,3-tetramethyl-1,3-divinyldisilazane, 1,3-divinyltetramethyldisilazane, 1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane, silanamine, 1-ethenyl-n-ethenyldimethylsilyl-1,1-dimethyl, bis dimethyl vinyl silyl amine, ccris 2450, bis ethenyldimethylsilyl amine, ethenyl-dimethylsilyl amino-dimethylsilyl ethene, n-dimethylvinylsilyl-1,1-dimethyl-1-vinylsilylamine, dvtmds
WYUIWUCVZCRTRH-UHFFFAOYSA-N
[[[éthényl(diméthyl)silyl]amino]-diméthylsilyl]éthène
82126
96%
Moisture sensitive
1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-divinyldisilazane
C8H19NSi2
UN2924
42°C (107°F)
Hydrolyzes in water.
C[Si](C)(C=C)N[Si](C)(C)C=C
185.42
185.42
1.44
0.819
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H314-H318-H226
Toxic if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Flammable liquid and vapor.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302+H332-H311
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-701-1
missing translation for 'rtecsNumber' : VV1302250
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote