Learn More
1,1,3,3-tétraméthyl-1,3-divinyldisilazane, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11339185
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le 1,1,3,3-tetraméthyl-1,3-divinyldisilazane est utilisé pour la fabrication de caoutchouc de silicone, de résine de silicone, de gel et de vinyle de silicone.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7691-02-3
Numéro MDL MFCD00042846
Nom IUPAC [[[éthényl(diméthyl)silyl]amino]-diméthylsilyl]éthène
Spécification
Point d’ébullition 160°C to 161°C
Nom chimique ou matériau 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-divinyldisilazane
Quantité 5 g
Formule moléculaire C8H19NSi2
Numéro UN UN2924
Beilstein 2411661
Point d’éclair 42°C (107°F)
Synonyme 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-divinyldisilazane, 1,3-divinyltetramethyldisilazane, 1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane, silanamine, 1-ethenyl-n-ethenyldimethylsilyl-1,1-dimethyl, bis dimethyl vinyl silyl amine, ccris 2450, bis ethenyldimethylsilyl amine, ethenyl-dimethylsilyl amino-dimethylsilyl ethene, n-dimethylvinylsilyl-1,1-dimethyl-1-vinylsilylamine, dvtmds
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Clé InChI WYUIWUCVZCRTRH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C=C)N[Si](C)(C)C=C
Poids moléculaire (g/mol) 185.42
CID PubChem 82126
Poids de la formule 185.42
Pourcentage de pureté 96%
Indice de réfraction 1.44
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.819