Learn More
1,1,3,3-tétraméthyl-1,3-divinyldisilazane, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11359185
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le 1,1,3,3-tetraméthyl-1,3-divinyldisilazane est utilisé pour la fabrication de caoutchouc de silicone, de résine de silicone, de gel et de vinyle de silicone.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7691-02-3
Numéro MDL MFCD00042846
Spécification
Point d’ébullition 160°C to 161°C
Nom chimique ou matériau 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-divinyldisilazane
Quantité 100 g
Formule moléculaire ClH
Numéro UN UN2924
Beilstein 2411661
Point d’éclair 42°C (107°F)
Synonyme deuterium chloride, hydrochloric acid-d, deuterium chloride, 20 wt% in deuterium oxide, chlorohydrogen, hydrochloric acid d, chloro 2h, deuterium chloride, 99 atom % d, deuterium chloride, 1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 0.1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 38 wt% in deuterium oxide
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-FTGQXOHASA-N
SMILES Cl
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 522634
Poids de la formule 185.42
Pourcentage de pureté 96%
Indice de réfraction 1.44
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.819