Learn More
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
37.08€ - 354.77€
Identifiants chimiques
CAS | 367-57-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H5F3O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 154.09 |
Numéro MDL | MFCD00000427 |
Clé InChI | SHXHPUAKLCCLDV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione, trifluoroacetylacetone, 1,1,1-trifluoroacetylacetone, trifluoroacetyl acetone, acetyl trifluoroacetone, 2,4-pentanedione, 1,1,1-trifluoro, tfpd-h, unii-9n20a8g8sw, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetylacetone, a,a,a-trifluoroacetylacetone |
CID PubChem | 73943 |
Nom IUPAC | 1,1,1-trifluoropentane-2,4-dione |
SMILES | CC(=O)CC(=O)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11477666
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14682.06 |
5 g |
37.08€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11487666
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14682.14 |
25 g |
103.52€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11497666
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14682.22 |
100 g |
354.77€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione has been used as reagent in the preparation of 2-alkylcarbonyl and 2-benzoyl-3-trifluoromethylquinoxaline 1,4-di-N-oxide derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione a servi de réactif dans la préparation de dérivés de 2-alkylcarbonyle et de1,4-di-N-oxyde de 2-benzoyl-3-trifluorométhylquinoxaline.
Solubilité
Soluble dans l’eau (légèrement) et dans de nombreux solvants organiques.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
367-57-7 | |
154.09 | |
SHXHPUAKLCCLDV-UHFFFAOYSA-N | |
73943 | |
CC(=O)CC(=O)C(F)(F)F |
C5H5F3O2 | |
MFCD00000427 | |
1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione, trifluoroacetylacetone, 1,1,1-trifluoroacetylacetone, trifluoroacetyl acetone, acetyl trifluoroacetone, 2,4-pentanedione, 1,1,1-trifluoro, tfpd-h, unii-9n20a8g8sw, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetylacetone, a,a,a-trifluoroacetylacetone | |
1,1,1-trifluoropentane-2,4-dione |
Spécification
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione | |
1.274 | |
26°C (79°F) | |
1.389 | |
UN1224 | |
1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione, trifluoroacetylacetone, 1,1,1-trifluoroacetylacetone, trifluoroacetyl acetone, acetyl trifluoroacetone, 2,4-pentanedione, 1,1,1-trifluoro, tfpd-h, unii-9n20a8g8sw, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetylacetone, a,a,a-trifluoroacetylacetone | |
SHXHPUAKLCCLDV-UHFFFAOYSA-N | |
1,1,1-trifluoropentane-2,4-dione | |
73943 | |
98% |
367-57-7 | |
105°C to 107°C | |
C5H5F3O2 | |
MFCD00000427 | |
1705177 | |
Soluble in water (slightly) and many organic solvents. | |
CC(=O)CC(=O)C(F)(F)F | |
154.09 | |
154.09 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H226-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Liquide et vapeur inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CÉTONES, LIQUIDES, N.S.A
missing translation for 'einecsNumber' : 206-698-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only