missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 11487666
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione has been used as reagent in the preparation of 2-alkylcarbonyl and 2-benzoyl-3-trifluoromethylquinoxaline 1,4-di-N-oxide derivatives.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
La 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione a servi de réactif dans la préparation de dérivés de 2-alkylcarbonyle et de1,4-di-N-oxyde de 2-benzoyl-3-trifluorométhylquinoxaline.

Solubilité
Soluble dans l’eau (légèrement) et dans de nombreux solvants organiques.

Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 367-57-7
Formule moléculaire C5H5F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 154.09
Numéro MDL MFCD00000427
Clé InChI SHXHPUAKLCCLDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione, trifluoroacetylacetone, 1,1,1-trifluoroacetylacetone, trifluoroacetyl acetone, acetyl trifluoroacetone, 2,4-pentanedione, 1,1,1-trifluoro, tfpd-h, unii-9n20a8g8sw, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetylacetone, a,a,a-trifluoroacetylacetone
CID PubChem 73943
Nom IUPAC 1,1,1-trifluoropentane-2,4-dione
SMILES CC(=O)CC(=O)C(F)(F)F

Spécification

Nom chimique ou matériau 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
Densité 1.274
Point d’ébullition 105°C to 107°C
Point d’éclair 26°C (79°F)
Indice de réfraction 1.389
Quantité 25 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1705177
Informations sur la solubilité Soluble in water (slightly) and many organic solvents.
Poids de la formule 154.09
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'