Learn More
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11497666
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione has been used as reagent in the preparation of 2-alkylcarbonyl and 2-benzoyl-3-trifluoromethylquinoxaline 1,4-di-N-oxide derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione a servi de réactif dans la préparation de dérivés de 2-alkylcarbonyle et de1,4-di-N-oxyde de 2-benzoyl-3-trifluorométhylquinoxaline.
Solubilité
Soluble dans l’eau (légèrement) et dans de nombreux solvants organiques.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 367-57-7
Formule moléculaire C5H5F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 154.09
Numéro MDL MFCD00000427
Clé InChI SHXHPUAKLCCLDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione, trifluoroacetylacetone, 1,1,1-trifluoroacetylacetone, trifluoroacetyl acetone, acetyl trifluoroacetone, 2,4-pentanedione, 1,1,1-trifluoro, tfpd-h, unii-9n20a8g8sw, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetylacetone, a,a,a-trifluoroacetylacetone
CID PubChem 73943
Nom IUPAC 1,1,1-trifluoropentane-2,4-dione
SMILES CC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
Densité 1.274
Point d’ébullition 105°C to 107°C
Point d’éclair 26°C (79°F)
Indice de réfraction 1.389
Quantité 100 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1705177
Informations sur la solubilité Soluble in water (slightly) and many organic solvents.
Poids de la formule 154.09
Pourcentage de pureté 98%