Volumetrische Pipetten
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, blau graduiert
Extrem hohe volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Volumetrische Pipetten aus AR™ Glas der Klasse AS sind mit einer blauen Graduierung versehen.
Brand™ Blaubrand™ Messpipetten aus Kalk-Natron-Glas
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Vollpipetten mit 1-Markierung sind mit einer DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe versehen. Lieferung mit Chargennummer sowie einem Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit des Herstellers. DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage lieferbar.
BRAND™ SilberBrand™ ETERNA Typ2 Graduierte Pipetten
AR-Glas™ Messpipetten
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, braun graduiert
Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit für Ihre Pipettieranforderungen. Hirschmann Instruments™ Vollpipetten der Klasse AS mit brauner Graduierung werden aus AR™ Weißglas hergestellt.
BRAND™ BLAUBRAND™ Vollpipetten aus Glas mit einer Markierung, Klasse A, USP, zertifiziert
Die kontrastreiche blaue Emaillebeschichtung ist eine optimale Kombination aus Widerstand und Lesbarkeit
BRAND™ Blau™ Vollpipette, AR-Glas, Klasse AS
Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.) Die BRAND™ BLAUBRAND™ Vollpipette aus AR-Glas der Klasse AS wird mit einem USP-Zertifikat geliefert und bietet eine Wartezeit von nur 5 Sekunden.
Brand™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Kolbenpipetten mit 2 Markierung, mit Zertifikat
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Kugelpipetten mit 2 Markierung enthalten die DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
Brand™ Blaubrand™ Eterna™ USP-Kolbenpipetten, Klasse AS, mit Zertifikat
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas gemäß DIN EN ISO 648. BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Klasse AS Kugelpipetten werden mit einem individuellen USP-Konformitätszertifikat geliefert.
Brand™ Blaubrand™ Eterna™ Kolbenpipetten, Klasse AS, mit Zertifikat
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas gemäß DIN EN ISO 648. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
Brand™ BLAUBRAND™ AR-GLAS™ Vollpipetten mit 1 Markierungen, mit Chargenzertifikat
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Vollpipetten mit 1 Markierung enthalten die DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe. Gesamtbestellung aus einer Charge (soweit möglich).
Brand™ Blaubrand™ Eterna™ Kolbenpipetten, Klasse AS, mit Zertifikat
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas gemäß DIN EN ISO 648. Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung.
Brand™ Blaubrand™ Vollpipetten aus Kalk-Natron-Glas
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Vollpipetten mit 2-Markierung sind mit einer DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe versehen. Lieferung mit Chargennummer sowie einem Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit des Herstellers. DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage lieferbar.
Brand™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Kolbenpipetten mit 1 Markierung, mit Zertifikat
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Kugelpipetten mit 1 Markierung enthalten die DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
Brand™ BLAUBRAND™ Volumetrische Kugelpipette aus AR-Glas der Klasse AS, mit Zertifikat
Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.) Die BRAND™ BLAUBRAND™ Vollpipette aus AR-Glas der Klasse AS bietet eine Wartezeit von nur 5 Sekunden. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
Brand™ Blaubrand™ Kolbenpipette mit einer Markierung, mit Zertifikat
Einzigartige AS-Vollpipetten aus Kalknatronglas mit 1 Markierung und blauer Graduierung. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
Brand™ Blau™ volumetrische Kugelpipetten, Klasse AS, AR-Glas, mit Zertifikat
Einzigartige AS-Vollpipetten aus Kalknatronglas mit 1 Markierung und blauer Graduierung mit 8 ml Volumen, ±0.02 ml Toleranz und 440 ±10 mm Gesamtlänge. Lieferung mit individuellem Konformitätszertifikat.
Brand™ BLAUBRAND™ AR-GLAS™ Vollpipetten mit 2 Markierungen, mit Chargenzertifikat
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Vollpipetten mit 2 Markierung enthalten die DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe. Gesamtbestellung aus einer Charge (soweit möglich).
BRAND™ BLAUBRAND™ Volumetrische Kugelpipette aus AR-Glas der Klasse AS
Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.) Die BRAND™ BLAUBRAND™ Vollpipette aus AR-Glas der Klasse AS bietet eine Wartezeit von nur 5 Sekunden.
Brand™ Blaubrand™ Eterna™ Kolbenpipetten, Klasse AS, mit Chargenzertifikat
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas gemäß DIN EN ISO 648. Lieferung mit Chargennummer und Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit. Gesamtbestellung aus einer Charge (soweit möglich).
Brand™ BLAUBRAND™-Glaskolbenpipetten mit einer Markierung, Klasse A, mit Zertifikat
Die kontrastreiche blaue Emaillebeschichtung ist eine optimale Kombination aus Widerstand und Lesbarkeit. Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung.
Brand™ BLAUBRAND™ Volumetrische Kugelpipette aus AR-Glas der Klasse AS mit Zertifikat
Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.) Die BRAND™ BLAUBRAND™ Vollpipette aus AR-Glas der Klasse AS wird mit einem USP-Zertifikat geliefert und bietet eine Wartezeit von nur 5 Sekunden. Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung.
Brand™ Blaubrand™ Messpipetten aus Kalk-Natron-Glas
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. BRAND™ Blaubrand™ Messpipetten aus Kalknatronglas sind gemäß DIN EN ISO 835 zertifiziert und auf Volumenabgabe kalibriert.
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, braun graduiert, 2 Markierungen
Extrem hohe volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Volumetrische Pipetten aus AR™ Glas der Klasse AS sind mit einer braun gefärbten Graduierung versehen.
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 2 Markierungen und braunen Graduierungen
Die Poulten& Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 2 Markierungen und brauner Graduierung ermöglicht die akkurate Messung des Volumens einer Lösung.
VistaLab Technologies™ MLA™ D-Tipper™ Special Edition Fixed Volume Pipets
Slim tapered design and location of the detipping mechanism provides easy access to narrow tubes
Hirschmann™ Braune graduierte USP-Messpipetten der Klasse A
Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit für Ihre Pipettieranforderungen.
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse B, braun graduiert
Extrem hohe volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Volumetrische Pipetten aus AR™ Glas haben eine bessere Toleranz als Klasse B.
Hirschmann™ Messpipetten aus Glas, Klasse AS
Volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Messpipetten der Klasse AS mit blauer Graduierung werden standardmäßig mit einem Stopfen aus Baumwolle geliefert.
Hirschmann™ Individuelle Kalibrierzertifikate für Vollpipetten
Bietet den Nachweis einer extrem hohen volumetrischen Genauigkeit für Ihre Pipettieranforderungen.
Einen Moment , während wir Ihre Ergebnisse holen
Volumetrische Pipetten, auch als Ballonpipetten bezeichnet, sind manuelle Liquid-Handling-Utensilien, die in zahlreichen Labors für den Transfer und die Abgabe einer einzelnen, spezifischen Menge einer Flüssigkeit mit hoher Genauigkeit zum Einsatz kommen. Sie werden in der Regel mit einer geeigneten Pipettierhilfe verwendet, um die Sicherheit des Anwenders zu erhöhen und potenzielle Kontamination zu minimieren.
Die meisten volumetrischen Pipetten bestehen aus klarem Borosilikatglas oder Kalknatronglas für höhere chemische und Hitzebeständigkeit. Für lichtempfindliche Proben sind jedoch auch Varianten aus Braunglas erhältlich. Zudem gibt es volumetrische Einweg-Pipetten aus Kunststoff, wobei einige Kunststoffvarianten aus Polypropylen bestehen und autoklaviert werden können.
Volumetrische Pipetten verfügen über eine schmale Spitze, einen langen Schaft und einen Zwischenkolben oder ein Reservoir, um das Fassungsvermögen zu erhöhen. Die meisten volumetrischen Pipetten besitzen einfache Graduierungen (gelegentlich zwei Graduierungen), wobei die erforderliche Füllmenge und andere Informationen wie die Nennkapazität in den Kolben oder Schaft eingeätzt oder aufgedruckt sind.
Volumetrische Pipetten sind für die Abgabe (TD) von Volumina kalibriert, die in der Regel von 0,5 ml bis 100 ml oder mehr reichen. Sie werden je nach ihrer Genauigkeit und Toleranz als Klasse A, Klasse AS oder Klasse B bezeichnet und sind oft nach anerkannten Fertigungsstandards, Compliance- und Konformitätsnormen zertifiziert sowie auf einzelne Fertigungschargen rückführbar.
Wofür werden volumetrische Pipetten verwendet?
Volumetrische Pipetten werden in Labors oder im erweiterten Arbeitsumfeld für zahlreiche Zwecke eingesetzt:
- Herstellung von seriellen Verdünnungen und Stammlösungen
- Titrationen und volumetrische Analysen
- Routinemäßige Handhabung von analytischen Lösungen, Zellkulturmedien, organischen Chemikalien, Lösungsmitteln und anderen Flüssigkeiten