Learn More
BRAND™ Pipettes à poire Blaubrand™ AR-GLAS™ à 2 seul trait, avec certificat
En verre sodocalcique AR-GLAS™. Les pipettes à poire à 2 repères BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ portent un marquage DE-M en émail bleu. Livrées avec un certificat de conformité individuel.
46.15€ - 56.75€
Spécification
Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 648, ISO 1769 |
Classe | AS |
Matériau | AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique |
Graduée | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15814968
|
BRAND™
929722 |
1 ml |
46.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15824968
|
BRAND™
929723 |
2 ml |
46.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15834968
|
BRAND™
929725 |
3 ml |
49.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15844968
|
BRAND™
929727 |
5 ml |
50.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15854968
|
BRAND™
929732 |
10 ml |
49.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15864968
|
BRAND™
929733 |
15 ml |
52.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15874968
|
BRAND™
929734 |
20 ml |
53.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15895522
|
BRAND™
929735 |
25 ml |
54.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15805532
|
BRAND™
929738 |
50 ml |
56.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™
- 2 traits avec marquage DE-M en émail bleu
- Classe AS
- Certifié DIN EN ISO 648
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Délai d’attente : 5 secondes
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
- Livrées avec un certificat de conformité individuel
Spécification
Pour délivrer un volume donné | |
AS | |
Oui | |
0,1 mL | |
Pipette à poire |
DIN EN ISO 648, ISO 1769 | |
AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique | |
Bleu | |
Marquage DE-M |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Pipettes à poire Blaubrand™ AR-GLAS™ à 2 seul trait, avec certificat