Learn More
VistaLab™ Technologies Pipettes à volume fixe édition spéciale MLA™ D-Tipper™
La conception effilée fine et l’emplacement du mécanisme de débasculement offrent un accès facile aux tubes étroits
312.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Dimensions (L x l) | 9 x 2 po |
Matériau | Aluminium, acier inoxydable, Stainless Steel |
Stérilité | Non stérile |
Graduée | No |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16435074
![]() |
VistaLab™ Technologies
1052PK |
20 μl |
312.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16425074
![]() |
VistaLab™ Technologies
1051PK |
10 μl |
312.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16455074
![]() |
VistaLab™ Technologies
1055PK |
100 μl |
312.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16445074
![]() |
VistaLab™ Technologies
1054PK |
50 μl |
312.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16465074
![]() |
VistaLab™ Technologies
1056PK |
200 µl |
312.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16475074
![]() |
VistaLab™ Technologies
1057PK |
250 μl |
312.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16485074
![]() |
VistaLab™ Technologies
1059PK |
500 µl |
312.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16495074
![]() |
VistaLab™ Technologies
1060PK |
1000 µl |
312.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Pour les procédures répétitives de pipetage
- Action en une course unique douce
- Avec éjecteur de pointes intégré
- Une faible force de ressort réduit l’activité musculaire du pouce
- Recalibrage facile au laboratoire
- Avec des numéros de série gravés pour améliorer la traçabilité et la tenue des registres d’étalonnage
- Code couleur : rose
- Disponible dans une plage de volumes fixes allant de 10 μl à 1000 μl.
Spécification
Non autoclavable | |
Aluminium, acier inoxydable, Stainless Steel | |
No | |
9 in | |
Éjecteur de pointe intégré | |
Rose | |
Pipette à volume fixe | |
Mechanical Pipetting Device |
9 x 2 po | |
Non stérile | |
Insert de buse, touche d’étalonnage | |
1 de chaque | |
Durée de vie limitée | |
203 mm | |
Non |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VistaLab™ Technologies Pipettes à volume fixe édition spéciale MLA™ D-Tipper™