Learn More
VistaLab™ Technologies Pipettes à volume fixe édition spéciale MLA™ D-Tipper™
La conception effilée fine et l’emplacement du mécanisme de débasculement offrent un accès facile aux tubes étroits
Marque: VistaLab™ Technologies 1055PK
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour les procédures répétitives de pipetage
- Action en une course unique douce
- Avec éjecteur de pointes intégré
- Une faible force de ressort réduit l’activité musculaire du pouce
- Recalibrage facile au laboratoire
- Avec des numéros de série gravés pour améliorer la traçabilité et la tenue des registres d’étalonnage
- Code couleur : rose
- Disponible dans une plage de volumes fixes allant de 10 μl à 1000 μl.
Spécification
Non autoclavable | |
Aluminium, acier inoxydable | |
Insert de buse, touche d’étalonnage | |
1 de chaque | |
Durée de vie limitée | |
100 µl | |
Non |
9 x 2 po | |
Non stérile | |
9 po | |
Éjecteur de pointe intégré | |
Rose | |
Pipette à volume fixe |