Bäder
Carl Zeiss™ Carl Zeiss™ Immersol™ Immersionsöl
Erhöht die Auflösungsleistung von Mikroskopen. Zeiss Immersol™ ist ein transparentes Öl mit einem Brechungsindex von 1.518. Es ist fluoreszenz- und halogenfrei und gemäß ISO 8036-1/2 zertifiziert.
Corning™ LSE™ digitales Wasserbad, 6 l
Das Corning LSE Digital-Wasserbad ist ein angepasstes Bad mit nahtloser Kammer, das bis zu 6 l Wasser aufnehmen kann oder als Trockenbad bei Verwendung von Thermobeads eingesetzt werden kann.
Thermo Scientific™ VersaCool™ Kühlwasserkreislaufbad, -20° bis +150° C
Fortschritte bei der Fernüberwachung, Energieeffizienz, dem globalen Spannungseingang, Probenkapazität und anderen Hilfsmitteln und Funktionen geben Ihnen die Kontrolle.
Thermo Scientific™ SAHARA S7 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl
Ideal für interne und externe Umwälzung Werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 300 °C bei einem maximalen Volumen von 8 Litern angeboten.
Fisherbrand™ Isotemp™ Deluxe Universalwasserbäder
Diese anwenderfreundlichen Wasserbäder für allgemeine Anwendungen ermöglichen zuverlässige Ergebnisse durch hohe Temperaturkonstanz.
Memmert™ Wasserbad, einfache Ausführung
Wasserbad aus korrosionsbeständigem Edelstahl Memmert™ Basic Serie Wasserbäder verfügen über eine präzise Elektronik und einen Mehrfachtemperaturschutz, um ein Höchstmaß an Sicherheit im Labor zu gewährleisten.
HUBER KISS 104A, Wärme Umwälzthermostat
Wärme-Badthermostate mit Bädern aus Polycarbonat oder Edelstahl sind einfach zu bedienen und eignen sich für viele Anwendungen: Probentemperierung, Analytik, Materialprüfung, Lebensmittelkontrolle. Die Geräte sind ausgestattet mit einem Übertemperatur- und Unterniveauschutz für den Einsatz mit brennbaren Flüssigkeiten.
Fisherbrand™ Isotemp™ Schüttelwasserbäder
Diese Schüttelwasserbäder mit einem Füllvolumen von bis zu 27 Litern (7 Gallonen) sind mit einer anwenderfreundlichen, intuitiven digitalen Steuerung ausgestattet.
IKA™ RC 2 Control Umlaufkühler
Hocheffizienter Umlaufkühler mit starken 400 W Kühlleistung.
Thermo Scientific™ SAHARA S21 Umwälzpumpen für Heizbäder aus Edelstahl
Ideal für interne und externe Umwälzung Werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 200°C bei einem maximalen Volumen von 19 Litern angeboten.
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Streckbad MH8516
Entwickelt, um die Handhabung von Paraffinwachsproben in Histologie- und Pathologielaboren zu unterstützen. Electrothermal™ Wasserbad für Paraffinschnitte sind im Wesentlichen ein Wasserbad mit heiß destilliertem Wasser, um die sorgfältige Handhabung und Position von Schnitten auf Glasobjektträgern zu ermöglichen.
Fisherbrand™ Isotemp™ Umwälzthermostate für Heizbäder: Modell 5150 H24
Die zuverlässigen und leistungsstarken Heizgeräte ermöglichen ein schnelles Aufheizen der Flüssigkeit und gewährleisten die Eignung der Flüssigkeit für Ihre Anwendung.
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H21P Offene beheizte Umwälzbadzirkulatoren
Offene, beheizte Bäder sind aus sehr steifem Polyphenylenoxid (PPO) hergestellt und bis zu +100 °C thermisch beständig, was sie zu einer hervorragenden Alternative zu Edelstahl macht.
Thermo Scientific™ ThermoChill III Umlaufkühler
Zuverlässige Temperatursteuerung von Flüssigkeiten mit einer Kühlleistung von bis zu 2000 W/6830 BTU.
Thermo Scientific™ SAHARA S45 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl
Ideal für interne und externe Umwälzung Werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 200°C bei einem maximalen Volumen von 41 Litern angeboten.
Thermo Scientific™ SC150 Einhängethermostate
Mit dem SC150 Einhängethermostat, einem der Standardmodelle in der neuen Generation von Thermostaten höchster Qualität, können Sie konstante Temperaturen von -28 °C bis +150 °C aufrechterhalten.
Thermo Scientific™ ARCTIC A25 Kältethermostate
Kältebad-Umwälzthermostate vom Typ A25 ermöglichen die wirksame Kühlung offener und geschlossener Anwendungen im Temperaturbereich von −25 °C bis +200 °C, bei einem maximalen Badfüllvolumen von 12 Litern.
Thermo Scientific™ Polar Serie Accel 500 LC Umwälzkühler für Kühl- und Heizaufgaben
Die Polar Serie Accel 500 LC Umwälzkühler für Kühl- und Heizaufgaben bieten 500 Watt Kühlleistung bei einem Arbeitstemperaturbereich von -10 bis +80 °C.
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H14P Offene beheizte Umwälzbadzirkulatoren
Offene, beheizte Bäder sind aus sehr steifem Polyphenylenoxid (PPO) hergestellt und bis zu +100 °C thermisch beständig, was sie zu einer hervorragenden Alternative zu Edelstahl macht.
Thermo Scientific™ Sahara S21P beheiztes PPO-Bad
Eine wirtschaftliche Alternative zu Edelstahl, die eine außergewöhnliche Temperaturleistung bietet
Thermo Scientific™ ThermoFlex™ Umlaufkühler
Die zuverlässigen, anwenderfreundlichen und wartungsfreundlichen ThermoFlex Hochleistungs-Umwälzkühler wurden für besonders anspruchsvolle Anwendungsbereiche optimiert.
Fisherbrand™ Isotemp™ Umwälzpumpen für Kühl- und Heizbäder: 6.8 – 8.6 l, 230 V/50 Hz
Für Labor- und Industrieanwendungen.
Thermo Scientific™ PC300 Einhängethermostate
Thermo Scientific™ PC201 Einhängethermostate verfügen über eine Heizkapazität von 3,0 kW, einer Pumpe aus 100 % Edelstahl mit Keramikrotoren sowie eine hohe Leistung bei extremen Temperaturen von -50 °C bis +300 °C.
Thermo Scientific™ Merlin™ Umwälzkühler
Sparen Sie wertvollen Platz mit den kompakten Merlin Kühlungsgeräten für niedrige Temperaturen, die eine kontinuierliche Versorgung zwischen 1000 und 4300 W Kühlkapazität für kritische Applikationen bieten.
Thermo Scientific™ SC100 Einhängethermostate
Der SC100 ist eines der Standardmodelle in der neuen Generation von Thermostaten höchster Qualität, die Temperaturen von -28 bis +100 °C aufrecht erhalten.
Fisherbrand™ Isotemp™ Umwälzthermostate für Heizbäder: Modell 6200 H11
Die zuverlässigen und leistungsstarken Heizgeräte ermöglichen ein schnelles Aufheizen der Flüssigkeit und gewährleisten die Eignung der Flüssigkeit für Ihre Anwendung.
Fisherbrand™ Isotemp™ Wärme-Einhänge-Umwälzthermostate: Modell 5150C
Praktische, einfache Möglichkeit zur Umwandlung von offenen Bädern in Bäder mit konstanter Temperatur.
Einen Moment , während wir Ihre Ergebnisse holen