Learn More
Thermo Scientific™ Bains-marie à circulation chauffants en acier inoxydable SAHARA S21
Parfaits pour la circulation interne ou externe. Proposés dans un large choix de modèles pour un chauffage efficace, de la température ambiante de 13° à 200°C, avec un volume maximal de bain de 19 litres.
2542.65€ - 3768.75€
Spécification
Capacité (métrique) | 19 L |
---|---|
Certifications/Conformité | CE/ROHS/WEEE |
Dimensions (L x l x H) | 24,7 x 15 x 16,1 in (62,8 x 38,1 x 40,9 cm) |
Longueur (impériale) | 24,7 in |
Longueur (métrique) | 62,8 cm |
Code produit | Marque | Type de contrôleur | Gamme de températures | Tension | Fréquence | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de contrôleur | Gamme de températures | Tension | Fréquence | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11690831
|
Thermo Scientific™
1521211 |
SC100 | de Température ambiante +13° ; à 100°C | 230 V | 50 Hz |
2542.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11610861
|
Thermo Scientific™
1531211 |
SC150 | de Température ambiante +13° ; jusqu'à 150°C | 230 V | 50 Hz |
3085.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11650891
|
Thermo Scientific™
1551211 |
AC150 | de Température ambiante +13° ; jusqu'à 150°C | 230 V | 50 Hz | N/A | |||
11660911
|
Thermo Scientific™
1561211 |
AC200 | de Température ambiante +13° ; jusqu'à 200°C | 230 V | 50 Hz |
3768.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Parfaits pour la circulation interne ou externe. Les bains chauffants en acier inoxydable Thermo Scientific™ SAHARA S21 sont proposés dans un large choix de modèles pour un chauffage efficace, de la température ambiante de 13° à 200°C, avec un volume maximal de bain de 19 litres. La gamme de bains chauffants à circulation type bain-marie SAHARA est disponible dans un large choix de volumes pour satisfaire vos exigences de circulation internes ou externes. Un choix de huit thermostats différents permet de créer la solution parfaite pour votre application. Ils sont robustes, résistent à la corrosion et conviennent aux applications utilisant des hautes températures jusqu’à 300°C.
Conception respectueuse de l’environnement
- Économisez des milliers de kilowattheures et réalisez jusqu’à 80 % d’économies en termes de consommation énergétique pendant la durée de vie du système
- Sans plomb ni mercure
- Toutes les unités sont conformes RoHS (ne contiennent ni plomb, ni mercure) et utilisent un conditionnement recyclé
Utilisation en toute sécurité :
- Toutes les unités sont conformes aux normes UL/CSA, ce qui garantit un fonctionnement en toute sécurité en cas de dysfonctionnement éventuel.
Facilité d’utilisation
- Tous les thermostats offrent une interface intuitive et un écran lumineux permettant une bonne visualisation des mesures importantes
- Le thermostat peut être tourné et placé sur n’importe lequel des quatre côtés du bain pour une meilleure visualisation
- Chaque système est livré avec un guide de démarrage rapide pour une configuration et une utilisation en toute simplicité
Remarque :
- Les unités de 115/60 Hz sont conformes à la norme UL ou certifiées par cette même norme
- La conformité QI/QO est facultative
Contenu :
Câbles de communication, pont avec joints et vis de serrage, raccords, pinces, raccord de pompe pour la circulation externe et cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi)
Recommandées dans les domaines suivants :
- Viscosimètres
- Spectrophotomètres
- Réfractomètres
- Métrologie
Spécification
19 L | |
24,7 x 15 x 16,1 in (62,8 x 38,1 x 40,9 cm) | |
62,8 cm | |
38,1 cm | |
40,9 cm | |
14,2 kg |
CE/ROHS/WEEE | |
24,7 in | |
15 in | |
16,1 in | |
31,2 lb |