Learn More
Fisherbrand™ Couvercles de creuset en porcelaine
À utiliser avec les creusets en porcelaine Fisherbrand de forme haute et large
Marque: Fisherbrand™ FB965V
Description
À utiliser avec les creusets en porcelaine hauts et larges Fisherbrand
- Vitrées à l’intérieur et à l’extérieur, à l’exception de la surface extérieure du fond
- Avec poignée perforée
- Il est fortement recommandé que les vitesses de chauffage et de refroidissement ne dépassent pas 200°C par heure et la température d’utilisation maximale de 1100°C
Spécification
Avec poignée perforée | |
Porcelaine | |
À utiliser avec les creusets en porcelaine Fisherbrand de forme haute et large | |
2,5mm | |
60mm | |
Couvercle de creuset |
54mm | |
Vitré | |
1150°C | |
33 g | |
7mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Couvercles de creuset en porcelaine > 60 x 7 x 2,5mm ; diamètre interne : 54 mm ; 33 g ; poids boîtier : 2,8kg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu