Spezialtrichter [Glas]
Fisherbrand™ 25 x Eco-smartFunnel  Card Funnels Disposable
Fisherbrand™ 25 x Eco-smartFunnel Card Funnels Disposable
Passt in eine Vielzahl von Öffnungen und kann mit praktisch jeder Flüssigkeit* oder jedem Pulver verwendet werden. Fisherbrand™ Einweg-Papier-Mini-Trichter werden im Standard-Abfallstrom naturgemäß biologisch abgebaut und sorgen so für ein umweltfreundlicheres Produkt.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Pyrex™ Trichter mit Druckausgleich, mit Graduierung und Küken aus PTFE
Pyrex™ Trichter mit Druckausgleich, mit Graduierung und Küken aus PTFE
Zur Verwendung, wenn Systemen unter Vakuum Flüssigkeiten hinzugefügt werden müssen.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Brand™ Sedimentiergefäße nach Imhoff
Brand™ Sedimentiergefäße nach Imhoff
Die Konstruktion aus Styrol-Acrylonitril entspricht der Norm DIN 12672. BRAND™ Sedimentiergefäße nach Imhoff halten Temperaturen bis 85 °C stand. Der Schraubverschluss an der Spitze ermöglicht das Entleeren. Graduierung auf 100 ml mit Ringmarkierung bei 1000 ml.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Quickfit™ Tropftrichter
Quickfit™ Tropftrichter
QuickFit™ Tropftrichter sind für die Verwendung mit ML1 Mikrowaagen-Kits konzipiert.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Trocknungsröhrchen für ML1 Microscale Kit
Trocknungsröhrchen für ML1 Microscale Kit
Entwickelt für Experimente in der organischen Chemie.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
SCAT Deckeltrichter 'MARCO', V2.0
SCAT Deckeltrichter 'MARCO', V2.0
SCAT Sicherheitstrichter 'MARCO' V2.0 können sicher verschlossen werden und verhindern Zündgefahr.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
SCAT Kugeltrichter ARNOLD mit Deckel, V2.0, HDPE-EC
SCAT Kugeltrichter ARNOLD mit Deckel, V2.0, HDPE-EC
Der starke und elektrisch leitfähige Sicherheitstrichter ARNOLD V2.0 mit Deckel und Kugel erfüllt höchste Anforderungen an die sichere Entsorgung von gefährlichen Flüssigabfällen durch die Kombination von zwei unabhängigen Sicherheitsmechanismen.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
SCAT Deckeltrichter 'MARCO', V2.0, HDPE-EC
SCAT Deckeltrichter 'MARCO', V2.0, HDPE-EC
SCAT Sicherheitstrichter 'MARCO' V2.0 können sicher verschlossen werden und verhindern Zündgefahr. Auch in antistatischem Kunststoff erhältlich.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Justrite™ Großer Fasstrichter aus Stahl mit selbstschließender Abdeckung
Justrite™ Großer Fasstrichter aus Stahl mit selbstschließender Abdeckung
Verbesserung von Sicherheit und Sauberkeit am Arbeitsplatz mit geeigneten Sicherheits-/Aufbewahrungsgeräten. Der Justrite™ große Fasstrichter aus Stahl mit selbstschließender Abdeckung verhindert Verschüttungen beim Transfer von entzündbaren Lösungsmitteln, Verdünnern, Ölen oder Farbabfällen. NFPA1- und „International Fire Code“-konform. Schließt und verriegelt sich automatisch, wenn das Schmelzlot bei 165 °F (74 °C) im Brandfall schmilzt.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
SCAT Kugeltrichter ARNOLD mit Deckel, V2.0
SCAT Kugeltrichter ARNOLD mit Deckel, V2.0
Der starke Sicherheitstrichter ARNOLD V2.0 mit Deckel und Kugel erfüllt höchste Anforderungen an die sichere Entsorgung von gefährlichen Flüssigabfällen durch die Kombination von zwei unabhängigen Sicherheitsmechanismen.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
SCAT Ersatzdeckel für Trichter MARCO, V2.0, schwarz, elektrostatisch leitfähig
SCAT Ersatzdeckel für Trichter MARCO, V2.0, schwarz, elektrostatisch leitfähig
SCAT Sicherheitstrichter 'MARCO' V2.0 können sicher verschlossen werden und verhindern Zündgefahr.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
SCAT Schmutzsieb für Trichter mit Deckel MARCO, V2.0, PE-HD, blau
SCAT Schmutzsieb für Trichter mit Deckel MARCO, V2.0, PE-HD, blau
SCAT Sicherheitstrichter 'MARCO' V2.0 können sicher verschlossen werden und verhindern Zündgefahr.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
SCAT Ersatzdeckel für Trichter MARCO, V2.0, weiß, nicht leitfähig
SCAT Ersatzdeckel für Trichter MARCO, V2.0, weiß, nicht leitfähig
SCAT Sicherheitstrichter 'MARCO' V2.0 können sicher verschlossen werden und verhindern Zündgefahr.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
SCAT Sicherheitstrichter aus HDPE mit Klappdeckel
SCAT Sicherheitstrichter aus HDPE mit Klappdeckel
Der SCAT Sicherheitstrichter mit Klappdeckel ist platzsparend konzipiert und einfach zu handhaben. Durch den Klappdeckel als Verschlussmechanismus können auch Kleinstmengen- und Viskose Flüssigabfälle gut eingeleitet werden.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
SCAT Schmutzsieb für Trichter mit Deckel MARCO, V2.0, PE-HD, elektrostatisch leitfähig
SCAT Schmutzsieb für Trichter mit Deckel MARCO, V2.0, PE-HD, elektrostatisch leitfähig
SCAT Sicherheitstrichter 'MARCO' V2.0 können sicher verschlossen werden und verhindern Zündgefahr.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Witeg™ Scheidetrichter, konisch mit Absperrhahn
Witeg™ Scheidetrichter, konisch mit Absperrhahn
Dieser Trichter ohne Graduierung eignet sich zum Trennen der Bestandteile eines Flüssig-Flüssig-Gemisches. Der konische Witeg™ Scheidetrichter mit Absperrhahn ist aus widerstandsfähigen Materialien gefertigt.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Bochem™ Trichter 18/8 Stahl, D=250 mm PULVER
Bochem™ Trichter 18/8 Stahl, D=250 mm PULVER
Speziell entwickelt für den Fluss von pulverförmigen Materialien. Bochem™ Pulvertrichter aus Edelstahl sind äußerst langlebig und widerstandsfähig.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Einen Moment , während wir Ihre Ergebnisse holen  spinner