Learn More
Justrite™ Grand entonnoir en acier pour tambour avec couvercle à fermeture automatique
Sécurité sur le lieu de travail et la propreté grâce à l’équipement de sécurité et de stockage. Entonnoir pour tambour Justrite avec couvercle fermeture automatique évite déversements lors du transfert solvants, diluants, d’huiles ou déchets de peinture. Modèle est conforme à NFPA1 et au Code international de lutte contre l’incendie. Il se ferme et se verrouille automatiquement lorsqu’un lien fusible fond à 165°F (74°C) en cas d’incendie.
408.00€ - 614.00€
Spécification
Description | Entonnoir à tambour en acier de grande taille |
---|---|
Couleur | Jaune |
À utiliser avec (application) | Produits inflammables |
Matériau | Acier (galvanisé) |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12746055
|
Justrite™
08227 |
Pare-flamme de 6 po avec bouchon de tambour de 2 po et couvercle à fermeture automatique |
408.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12736055
|
Justrite™
08206 |
Pare-flamme de 32 po avec bouchon de tambour de 2 po et couvercle à fermeture automatique |
614.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Protégez les travailleurs, réduisez les risques d’incendie et améliorez la productivité en stockant les carburants inflammables et les produits chimiques dans des armoires de sécurité conformes aux codes
- Conçues pour satisfaire les normes de l’OSHA et de la NFPA, les armoires Sure-Grip EX sont dotées d’une double paroi robuste et épaisse en acier soudé de calibre 18 avec une couche d’air isolante de 1-1/2 po pour la résistance aux incendies
- Les portes à verrouillage automatique hautes performances se ferment facilement et en toute sécurité pour une protection maximale en cas d’incendie
- Le mécanisme de fermeture à sécurité intégrée garantit le fonctionnement du système de verrouillage par balle en acier inox à trois points à chaque fois
- Pour plus de sécurité, la poignée U-Loc est fournie avec un verrou cylindrique et un ensemble de clés ou accepte un cadenas facultatif
- Les étiquettes d’avertissement réfléchissantes Haz-Alert sont très visibles en cas d’incendie ou pendant les coupures de courant lorsqu’elles sont éclairées à l’aide d’une lampe de poche
- Les étagères en acier galvanisé SpillSlope brevetées dirigent les déversements vers l’arrière et le bas d’un bac étanche
- Elles sont réglables sur des centres de 3 po pour un stockage polyvalent
- Les armoires sont également dotées de doubles évents avec pare-flammes, de quatre pieds d’auto-nivellement réglables, d’un connecteur de mise à la terre et d’une étiquette d’avertissement trilingue
- La finition avec revêtement en poudre époxy / polyester durable sans plomb présente une excellente résistance chimique
- De plus, les armoires de sécurité pour produits corrosifs / acides comprennent des plateaux en polyéthylène fixés aux étagères en acier galvanisé et un revêtement en polyéthylène distinct pour le bac inférieur résistants aux produits chimiques agressifs
- Retirez facilement le revêtement pour un nettoyage rapide des gouttes et des déversements
- Finition intégrale avec revêtement en poudre époxy cuite au four à l’intérieur et à l’extérieur, offrant une résistance chimique accrue
Spécification
Entonnoir à tambour en acier de grande taille | |
Jaune | |
Produits inflammables | |
Acier (galvanisé) |