Learn More
Entonnoir gradué en verre égaliseur Pyrex™ avec clé en PTFE
À utiliser lorsque des liquides doivent être ajoutés à des systèmes sous vide.
152.00€ - 259.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12905131
|
Pyrex
443547 |
250 ml |
194.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12915131
|
Pyrex
443554 |
500 ml |
259.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12995121
|
Pyrex
443533 |
50 ml |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13431869
|
Pyrex
443540 |
100 ml |
170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conforme à la norme ISO 4800, type 4
- Avec clé interchangeable en PTFE pour des performances sans graisse
- Double échelle graduée indiquant le volume de liquide contenu / distribué
- Tige intégrée au cône pour une installation simple sur les montages Quickfit™
- Graduations en émail blanc
- Fourni avec un bouchon en verre creux