Learn More
Entonnoir gradué en verre égaliseur Pyrex™ avec clé en PTFE
À utiliser lorsque des liquides doivent être ajoutés à des systèmes sous vide.
Marque: Pyrex 443533
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme à la norme ISO 4800, type 4
- Avec clé interchangeable en PTFE pour des performances sans graisse
- Double échelle graduée indiquant le volume de liquide contenu / distribué
- Tige intégrée au cône pour une installation simple sur les montages Quickfit™
- Graduations en émail blanc
- Fourni avec un bouchon en verre creux
Spécification
50 ml | |
Verre Pyrex, Verre borosilicaté | |
Oui | |
Entonnoir d’égalisation de la pression |