Learn More
Oxyde de dinitrate de zirconium hydraté, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11319298
Oxyde de dinitrate de zirconium hydraté, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11319298
500 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11319298
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043224.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Utilisé comme précurseur dans la production de films minces ferro-électriques de Pb(Zr0,50Ti0,50)O3 et de cérium/zirconium nanocristallins dopés à l’alumine et à la silice. Il est également utilisé pour préparer des supports de catalyseur mixte d’oxyde de cérium/oxyde de zirconium.
Zirconium dinitrate oxide hydrate is used as a precursor in the production of Pb(Zr0.50Ti0.50)O3 ferroelectric thin films and silicaand alumina-doped nanocrystalline ceria/zirconia. It is also used to prepare cerium oxide/zirconium oxide mixed oxide catalyst supports.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14985-18-3
Formule moléculaire N2O7Zr
Poids moléculaire (g/mol) 231.23
Numéro MDL MFCD00149896
Clé InChI JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconium dinitrate oxide hydrate, zirconyl nitrate hydrate, zirconium iv dinitrate oxide hydrate, oxozirconiumbis ylium hydrate dinitrate, zirconium iv oxynitrate hydrate, zirconium dinitrate oxide hydrate, puratronic, zirconium iv oxynitrate hydrate, technical grade, zirconium iv oxynitrate hydrate trace metals basisAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 16211674
SMILES [O-][N+](=O)O[Zr](=O)O[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium dinitrate oxide hydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 500 g
Numéro UN UN1477
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol.
Nom IUPAC nitrate de zirconium(2+) hydraté
Poids de la formule 231.23 (anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Conditionnement Flacon en plastique
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM13L037 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/01/2025 Catalog Number043224.22,043224.14,043224.36
Numéro de lotW17K056 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/09/2024 Catalog Number043224.22,043224.14,043224.36
Numéro de lotU06K045 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2024 Catalog Number043224.22,043224.14,043224.36
Numéro de lotR08K072 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/05/2024 Catalog Number043224.22,043224.14,043224.36
Numéro de lotU08I036 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/08/2022 Catalog Number043224.22,043224.14,043224.36
Nom du produit
Oxyde de dinitrate de zirconium hydraté, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >