Learn More
Nitrate de zirconyl(IV) hydraté, 99,5 %, contient jusqu’à 4 % de Hf, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zirconyl(IV) nitrate hydrate |
Note relative au nom | 99.5% |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre et/ou morceaux |
Quantité | 500 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.50% |
Formule linéaire | ZrO(NO3)2·xH2O |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol |
Poids de la formule | 231.23 |
Pourcentage de pureté | 99.5% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Zirconyl(IV) nitrate hydrate
- Dangers
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.