Learn More
Xylènes, réactifs ACS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
45.35€ - 926.61€
Identifiants chimiques
CAS | 1330-20-7, 100-41-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10 |
Numéro MDL | MFCD00077264 |
Synonyme | Dimethylbenzene |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10453931
|
Thermo Scientific Acros
422685000 |
500 mL |
45.35€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10741624
|
Thermo Scientific Acros
422680025 |
2.5 L |
129.65€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10247273
|
Thermo Scientific Acros
422680250 |
25 L |
926.61€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
EcoSafPak™ est un système d’emballage respectueux de l’environnement composé à 100 % de matières recyclables fournies par un fournisseur certifié SFI.
Identifiants chimiques
1330-20-7, 100-41-4 | |
C8H10 | |
MFCD00077264 | |
Dimethylbenzene |
Spécification
Xylenes | |
1330-20-7, 100-41-4 | |
136.0°C to 140.0°C | |
Authentic | |
Liquide | |
99% | |
0.865 | |
C6H4(CH3)2 | |
Vapor Pressure: 8mbar at 20°C | |
05, 360 | |
15, 10278 | |
Solubility in water: <0.1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride, acetone and ether | |
99% |
-34.0°C | |
0.8650g/mL | |
23°C | |
Flacon en verre | |
1.4940 to 1.4980 | |
0.002% max. | |
C8H10 | |
MFCD00077264 | |
0.6 mPa.s (20°C) | |
0.05% max. (Coulometric) | |
Dimethylbenzene | |
106.17 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Harmful in contact with skin.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 215-535-7
missing translation for 'rtecsNumber' : ZE2100000
missing translation for 'tsca' : TSCA