Learn More
Xylènes, réactifs ACS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10247273
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
25 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
EcoSafPak™ est un système d’emballage respectueux de l’environnement composé à 100 % de matières recyclables fournies par un fournisseur certifié SFI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1330-20-7, 100-41-4
Formule moléculaire C8H10
Numéro MDL MFCD00077264
Synonyme Dimethylbenzene
Spécification
Nom chimique ou matériau Xylenes
Point de fusion -34.0°C
Densité 0.8650g/mL
Point d’ébullition 136.0°C to 140.0°C
Quantité 25 L
Point d’éclair 23°C
Spectre IR Authentic
Conditionnement Tambour métallique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4940 to 1.4980
Plage de pourcentage du dosage 99%
Résidus après évaporation 0.002% max.
Gravité spécifique 0.865
Formule linéaire C6H4(CH3)2
Tension de vapeur Vapor Pressure: 8mbar at 20°C
Viscosité 0.6 mPa.s (20°C)
Beilstein 05, 360
Eau 0.05% max. (Coulometric)
Merck Index 15, 10278
Informations sur la solubilité Solubility in water: <0.1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride, acetone and ether
Poids de la formule 106.17
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Réactif ACS