Learn More
Triéthoxyvinylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
17.59€ - 100.20€
Identifiants chimiques
CAS | 78-08-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18O3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 190.31 |
Numéro MDL | MFCD00009063 |
Clé InChI | FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | vinyltriethoxysilane, triethoxyvinylsilane, silane, ethenyltriethoxy, triethoxy vinyl silane, polyscience vtes, triethoxyvinylsilicane, vtes, silane a 151, ethenyl triethoxy silane, silane, triethoxyvinyl |
CID PubChem | 6516 |
SMILES | CCO[Si](OCC)(OCC)C=C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10498320
|
Thermo Scientific Acros
174610250 |
25 g | Flacon en verre |
17.59€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10721261
|
Thermo Scientific Acros
174615000 |
500 g | Flacon en verre |
100.20€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
78-08-0 | |
190.31 | |
FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N | |
6516 |
C8H18O3Si | |
MFCD00009063 | |
vinyltriethoxysilane, triethoxyvinylsilane, silane, ethenyltriethoxy, triethoxy vinyl silane, polyscience vtes, triethoxyvinylsilicane, vtes, silane a 151, ethenyl triethoxy silane, silane, triethoxyvinyl | |
CCO[Si](OCC)(OCC)C=C |
Spécification
Triethoxyvinylsilane | |
78-08-0 | |
0.9000g/mL | |
34°C | |
96% min. (GC) | |
H2C=CHSi(OC2H5)3 | |
MFCD00009063 | |
vinyltriethoxysilane, triethoxyvinylsilane, silane, ethenyltriethoxy, triethoxy vinyl silane, polyscience vtes, triethoxyvinylsilicane, vtes, silane a 151, ethenyl triethoxy silane, silane, triethoxyvinyl | |
FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N | |
ethenyltriéthoxysilane | |
6516 | |
97% |
97% | |
Incolore | |
160°C to 161°C | |
Authentique | |
C8H18O3Si | |
1.3970 to 1.399 | |
0.9 | |
Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in chloroform | |
CCO[Si](OCC)(OCC)C=C | |
190.31 | |
190.32 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Liquide et vapeur inflammables.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-081-7
missing translation for 'rtecsNumber' : VV6700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Triethoxyvinylsilane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Triethoxyvinylsilane