Learn More
Triéthoxyvinylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10498320
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-08-0
Formule moléculaire C8H18O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 190.31
Numéro MDL MFCD00009063
Clé InChI FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vinyltriethoxysilane, triethoxyvinylsilane, silane, ethenyltriethoxy, triethoxy vinyl silane, polyscience vtes, triethoxyvinylsilicane, vtes, silane a 151, ethenyl triethoxy silane, silane, triethoxyvinyl
CID PubChem 6516
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethoxyvinylsilane
Note relative au nom 97%
Couleur Incolore
Densité 0.9000g/mL
Point d’ébullition 160°C to 161°C
Point d’éclair 34°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHSi(OC2H5)3
Indice de réfraction 1.3970 to 1.399
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.9
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in chloroform
Nom IUPAC ethenyltriéthoxysilane
Poids de la formule 190.32
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethoxyvinylsilane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Triethoxyvinylsilane